(R)-2-Phenylpropanal
Lieferant: Apollo Scientific
OR471318-1G
OR471318-250MG
APOSOR471318-1GEA
1210
CHF
APOSOR471318-1G
APOSOR471318-250MG
(R)-2-Phenylpropanal
(R)-2-Phenylpropanal
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,175 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24673693 CAS-Nummer: 38235-74-4 |