4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR471314-1G OR471314-250MG
APOSOR471314-1GEA 722 CHF
APOSOR471314-1G APOSOR471314-250MG
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Formel: C₉H₅N₃O
MW: 171,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646233
CAS-Nummer: 663194-04-5