(S)-2-Phenylpropanal
Lieferant: Apollo Scientific
OR471313-1G OR471313-250MG
APOSOR471313-1GEA 1030 CHF
APOSOR471313-1G APOSOR471313-250MG
(S)-2-Phenylpropanal
(S)-2-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24673692
CAS-Nummer: 33530-47-1