6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471309-250MG
OR471309-1G
APOSOR471309-250MGEA
477
CHF
APOSOR471309-250MG
APOSOR471309-1G
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formel:
C₈H₈N₂O·ClH MW: 184,623 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD23703073 CAS-Nummer: 1956341-07-3 |