5-Bromo-2-furanmethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471307-1G OR471307-250MG
APOSOR471307-1GEA 1840 CHF
APOSOR471307-1G APOSOR471307-250MG
5-Bromo-2-furanmethanamine
5-Bromo-2-furanmethanamine
Formel: C₅H₆BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08848187
CAS-Nummer: 263169-37-5