2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471305-1G OR471305-250MG
APOSOR471305-1GEA 722 CHF
APOSOR471305-1G APOSOR471305-250MG
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formel: C₈H₇NO₂S
MW: 181,212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11593004
CAS-Nummer: 148674-60-6