3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471300-5G OR471300-1G
APOSOR471300-5GEA 2940 CHF
APOSOR471300-5G APOSOR471300-1G
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411326
CAS-Nummer: 58539-64-3