6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 3040 CHF
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD26517728
CAS-Nummer: 1368311-33-4