3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471293-1G OR471293-250MG
APOSOR471293-1GEA 1100 CHF
APOSOR471293-1G APOSOR471293-250MG
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Formel: C₇H₉BrN₂
MW: 201,064 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18255107
CAS-Nummer: 1211589-61-5