N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471288-1G
OR471288-250MG
APOSOR471288-1GEA
855
CHF
APOSOR471288-1G
APOSOR471288-250MG
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Formel:
C₂₄H₃₉N₃O MW: 385,586 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28505587 CAS-Nummer: 2006277-84-3 |