7-Chloro-2H-chromen-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471286-1G
OR471286-250MG
APOSOR471286-1GEA
965
CHF
APOSOR471286-1G
APOSOR471286-250MG
7-Chloro-2H-chromen-2-one
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Formel:
C₉H₅ClO₂ MW: 180,588 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00152031 CAS-Nummer: 19063-54-8 |