5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethylpyrimidin-4-ol
OR471285-1G OR471285-5G
APOSOR471285-1GEA 110 CHF
APOSOR471285-1G APOSOR471285-5G
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14605439
CAS-Nummer: 34916-78-4