5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471274-1G
OR471274-250MG
OR471274-5G
APOSOR471274-1GEA
965
CHF
APOSOR471274-1G
APOSOR471274-250MG
APOSOR471274-5G
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₇ClN₂ MW: 166,608 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22557993 CAS-Nummer: 1360938-85-7 |