13-Tetradecynoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471273-1G OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA 1350 CHF
APOSOR471273-1G APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Formel: C₁₄H₂₄O₂
MW: 224.339 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18382104
CAS-Nummer: 82909-47-5