2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471195-1G OR471195-250MG
APOSOR471195-1GEA 965 CHF
APOSOR471195-1G APOSOR471195-250MG
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO
MW: 226,059 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22370818
CAS-Nummer: 1064137-50-3