1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471188-1G
OR471188-250MG
OR471188-5G
APOSOR471188-1GEA
351
CHF
APOSOR471188-1G
APOSOR471188-250MG
APOSOR471188-5G
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Formel:
C₈H₁₆BrN·BrH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13176495 CAS-Nummer: 58689-34-2 |