2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471185-5G OR471185-1G
APOSOR471185-5GEA 779 CHF
APOSOR471185-5G APOSOR471185-1G
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16712382
CAS-Nummer: 1250967-81-7