6-Phenylmorpholin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471184-1G
OR471184-250MG
APOSOR471184-1GEA
1210
CHF
APOSOR471184-1G
APOSOR471184-250MG
6-Phenylmorpholin-3-one
6-Phenylmorpholin-3-one
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781033 CAS-Nummer: 5493-95-8 |