Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471158-1G OR471158-250MG OR471158-5G
APOSOR471158-1GEA 855 CHF
APOSOR471158-1G APOSOR471158-250MG APOSOR471158-5G
Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Ethyl 2,2-Dimethyl-4-oxochroman-7-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₆O₄
MW: 248,274 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036718
CAS-Nummer: 191611-56-0