Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471116-5G OR471116-1G
APOSOR471116-5GEA 855 CHF
APOSOR471116-5G APOSOR471116-1G
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Formel: C₆H₁₃O₅P
MW: 196.138 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21607028
CAS-Nummer: 26530-60-9