Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471103-1G OR471103-5G OR471103-250MG
APOSOR471103-1GEA 538 CHF
APOSOR471103-1G APOSOR471103-5G APOSOR471103-250MG
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Formel: C₈H₅BrN₂O₆
MW: 305,039 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651710
CAS-Nummer: 1272756-03-2