4-Bromo-7-methylindole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-7-methyl-1H-indole
OR471099-1G
OR471099-250MG
APOSOR471099-1GEA
159
CHF
APOSOR471099-1G
APOSOR471099-250MG
4-Bromo-7-methylindole
4-Bromo-7-methylindole
Formel:
C₉H₈BrN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08272256 CAS-Nummer: 936092-87-4 |