Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471087-1G OR471087-5G
APOSOR471087-1GEA 428 CHF
APOSOR471087-1G APOSOR471087-5G
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₅N₃O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01105422
CAS-Nummer: 20271-20-9