Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471083-5G OR471083-1G OR471083-10G
APOSOR471083-5GEA 339 CHF
APOSOR471083-5G APOSOR471083-1G APOSOR471083-10G
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09961411
CAS-Nummer: 13052-92-1