2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471044-1G OR471044-250MG
APOSOR471044-1GEA 1100 CHF
APOSOR471044-1G APOSOR471044-250MG
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆INO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398041
CAS-Nummer: 66949-41-5