5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471043-1G
OR471043-250MG
APOSOR471043-1GEA
1100
CHF
APOSOR471043-1G
APOSOR471043-250MG
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₃NO₂ MW: 239,269 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15525665 CAS-Nummer: 156232-24-5 |