5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471041-1G OR471041-100MG OR471041-250MG
APOSOR471041-1GEA 365 CHF
APOSOR471041-1G APOSOR471041-100MG APOSOR471041-250MG
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₅BO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18730087
CAS-Nummer: 1345961-02-5