3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471012-1G OR471012-250MG OR471012-5G
APOSOR471012-1GEA 1100 CHF
APOSOR471012-1G APOSOR471012-250MG APOSOR471012-5G
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18729960
CAS-Nummer: 1400755-05-6