6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-5-cyanonicotinic Acid
OR471009-1G OR471009-250MG OR471009-5G
APOSOR471009-1GEA 855 CHF
APOSOR471009-1G APOSOR471009-250MG APOSOR471009-5G
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585457
CAS-Nummer: 1206969-20-1