2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470999-1G OR470999-250MG OR470999-5G
APOSOR470999-1GEA 1100 CHF
APOSOR470999-1G APOSOR470999-250MG APOSOR470999-5G
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Formel: C₈H₁₁ClN₄
MW: 198,653 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05182228
CAS-Nummer: 84445-51-2