2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic Acid
OR470995-1G
OR470995-5G
APOSOR470995-1GEA
307
CHF
APOSOR470995-1G
APOSOR470995-5G
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₃ MW: 214,646 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17256599 CAS-Nummer: 334018-32-5 |