2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470993-1G
OR470993-5G
APOSOR470993-1GEA
477
CHF
APOSOR470993-1G
APOSOR470993-5G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁ClO₃ MW: 226,656 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17256604 CAS-Nummer: 1237084-18-2 |