4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470988-1G
OR470988-250MG
APOSOR470988-1GEA
145
CHF
APOSOR470988-1G
APOSOR470988-250MG
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
4-[(tert-Butylamino)sulphonyl]benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₅NO₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001320 CAS-Nummer: 99987-05-0 |