Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470983-1G
OR470983-5G
APOSOR470983-1GEA
307
CHF
APOSOR470983-1G
APOSOR470983-5G
Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Formel:
C₈H₈BrNO·ClH MW: 250.52 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697946 CAS-Nummer: 56108-13-5 |