Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470953-1G OR470953-5G
APOSOR470953-1GEA 367 CHF
APOSOR470953-1G APOSOR470953-5G
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Formel: C₆H₁₂O₄S
MW: 180,222 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12171498
CAS-Nummer: 29771-85-5