2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470944-1G OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA 2430 CHF
APOSOR470944-1G APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄S
MW: 214,047 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28009326
CAS-Nummer: 1313617-69-4