3-(Boc-amino)-2-butanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470923-1G
OR470923-250MG
APOSOR470923-1GEA
2330
CHF
APOSOR470923-1G
APOSOR470923-250MG
3-(Boc-amino)-2-butanol
3-(Boc-amino)-2-butanol
Formel:
C₉H₁₉NO₃ MW: 189,252 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20232888 CAS-Nummer: 752135-63-0 |