Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470911-1G
OR470911-250MG
APOSOR470911-1GEA
2080
CHF
APOSOR470911-1G
APOSOR470911-250MG
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₉NO₅ MW: 257,283 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15071869 CAS-Nummer: 122019-53-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)