1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470879-1G
APOSOR470879-1GEA 460 CHF
APOSOR470879-1G
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C (12 mm Hg)
Melting Pt: 44509 °C
Dichte: 1.105 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03792883
CAS-Nummer: 90-63-1