3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470876-5G OR470876-1G
APOSOR470876-5GEA 965 CHF
APOSOR470876-5G APOSOR470876-1G
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24394632
CAS-Nummer: 2882-18-0