5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR470875-1G
OR470875-250MG
APOSOR470875-1GEA
1140
CHF
APOSOR470875-1G
APOSOR470875-250MG
5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅NO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16659014 CAS-Nummer: 76470-35-4 |