2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470851-1G OR470851-250MG
APOSOR470851-1GEA 2430 CHF
APOSOR470851-1G APOSOR470851-250MG
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₅H₂₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11223500
CAS-Nummer: 1086395-71-2