2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470843-5G OR470843-1G
APOSOR470843-5GEA 965 CHF
APOSOR470843-5G APOSOR470843-1G
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223,268 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27935371
CAS-Nummer: 14598-96-0