Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470823-5G OR470823-1G
APOSOR470823-5GEA 965 CHF
APOSOR470823-5G APOSOR470823-1G
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203714
CAS-Nummer: 86971-83-7