3-Bromo-2H-pyran-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470812-1G OR470812-250MG
APOSOR470812-1GEA 2200 CHF
APOSOR470812-1G APOSOR470812-250MG
3-Bromo-2H-pyran-2-one
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Formel: C₅H₃BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318382
CAS-Nummer: 19978-32-6