4-Chlorohexanoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470809-5G OR470809-1G
APOSOR470809-5GEA 965 CHF
APOSOR470809-5G APOSOR470809-1G
4-Chlorohexanoyl chloride
4-Chlorohexanoyl chloride
Formel: C₆H₁₀Cl₂O
MW: 169.049 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20622929
CAS-Nummer: 99585-00-9