6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470804-250MG
OR470804-1G
APOSOR470804-250MGEA
538
CHF
APOSOR470804-250MG
APOSOR470804-1G
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24386967 CAS-Nummer: 66033-95-2 |