2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470790-1G OR470790-5G
APOSOR470790-1GEA 477 CHF
APOSOR470790-1G APOSOR470790-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formel: C₁₄H₂₀O₄
MW: 252,306 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27500648
CAS-Nummer: 2006277-20-7