5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
OR470779-1G OR470779-250MG OR470779-5G
APOSOR470779-1GEA 965 CHF
APOSOR470779-1G APOSOR470779-250MG APOSOR470779-5G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Formel: C₉H₇BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11877831
CAS-Nummer: 164414-62-4