5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470775-5G OR470775-1G
APOSOR470775-5GEA 220 CHF
APOSOR470775-5G APOSOR470775-1G
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,187 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01051014
CAS-Nummer: 90349-23-8